Tisk…

Anti-TAP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: Aviva Systems Biology
ARP43628_P050
AVIVARP43628_P050EA 11290 CZK
AVIVARP43628_P050
Anti-TAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Protilátky
Type: Primary
Antigen: TAP1 (transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Bovine, Guinea pig, Human, Mouse, Pig, Rat
Objednat

Produktová specifikace

Symbol antigenu TAP1
Název antigenu transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP)
Environmentally Preferable
Synonyma antigenu ABC17|RING4|PSF1|ABCB2|TAP1*0102N|TAP1N|D6S114E|APT1|PSF-1
Druh protilátky Primární
Klonovalita Polyclonal
Spojení Unconjugated
Reaktivita Pig,Human,Bovine,Guinea pig,Rat,Mouse
Hostitel Rabbit
Identifikační číslo genu 6890
Izotyp
Western blot Yes
Epitop middle
Křížová adsorbce none
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR