Tisk…

Anti-EIF4H Rabbit Polyclonal Antibody

Dodavatel: Aviva Systems Biology
ARP40978_T100
AVIVARP40978_T100EA 9820 CZK
AVIVARP40978_T100
Anti-EIF4H Rabbit Polyclonal Antibody
Protilátky
Type: Primary
Antigen: EIF4H (eukaryotic translation initiation factor 4H)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Objednat

Produktová specifikace

Symbol antigenu EIF4H
Název antigenu eukaryotic translation initiation factor 4H
Environmentally Preferable
Synonyma antigenu WBSCR1|eIF-4H|WSCR1
Druh protilátky Primární
Klonovalita Polyclonal
Spojení Unconjugated
Reaktivita
Hostitel Rabbit
Identifikační číslo genu 7458
Izotyp
Western blot Yes
Epitop middle
Křížová adsorbce none
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR