Tisk…

Kyselina chlorovodíková 1 mol/l (1N) volumetric solution

Dodavatel: PanReac AppliChem
Varování

181021.0716 181021.1211 181021.1214 181021.1315
APPC181021.0716EA 11460 CZK
APPC181021.0716 APPC181021.1211 APPC181021.1214 APPC181021.1315
Kyselina chlorovodíková 1 mol/l (1N) volumetric solution
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Hustota: 1,011 kg/l
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Titer (20 °C) 0.999 - 1.001


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR