Tisk…

3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC9986-1G PC9986-250MG
APOSPC9986-1GEA 6220 CZK
APOSPC9986-1G APOSPC9986-250MG
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569437
CAS číslo: 149739-52-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR