Tisk…

3-Fluoro-2-hydroxypyridine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC9928-1G PC9928-5G PC9928-25G
APOSPC9928-1GEA 622 CZK
APOSPC9928-1G APOSPC9928-5G APOSPC9928-25G
3-Fluoro-2-hydroxypyridine
3-Fluoro-2-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄FNO
Bod tání: 157…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095042
CAS číslo: 1547-29-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR