Tisk…
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9837-1G
APOSPC9837-1GEA 5000 CZK
APOSPC9837-1G
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Vzorec: C₅H₈F₃N
Bod varu: 110…112 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02663405
CAS číslo: 109074-67-1
UN: 1993
ADR: 3,III