Tisk…
5-Fluoro-2-iodotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-4-iodo-3-methylbenzene, 4-Fluoro-1-iodo-2-methylbenzene, 3-Fluoro-6-iodotoluene
PC9595-500G
APOSPC9595-500GEA 7010 CZK
APOSPC9595-500G
5-Fluoro-2-iodotoluene
5-Fluoro-2-iodotoluene
Vzorec: C₇H₆FI
MW: 236.03
Bod varu: 138…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039397
CAS číslo: 66256-28-8