Tisk…

Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoylacetate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC9558-25G PC9558-5G PC9558-10G
APOSPC9558-25GEA 1950 CZK
APOSPC9558-25G APOSPC9558-5G APOSPC9558-10G
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₃
Bod varu: 92 °C/0,08mmHg
Bod tání: 63…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00792431
CAS číslo: 98349-24-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR