Tisk…
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8981-1G PC8981-250MG PC8981-5G
APOSPC8981-1GEA 2860 CZK
APOSPC8981-1G APOSPC8981-250MG APOSPC8981-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃F₃IN
Bod tání: 24…26 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08234939
CAS číslo: 590371-73-6