Tisk…
Perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8914-5G PC8914-1G
APOSPC8914-5GEA 1870 CZK
APOSPC8914-5G APOSPC8914-1G
Perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioic acid 98%
Perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioic acid
Vzorec: C₆H₂F₈O₆
Bod varu: 115 °C/0,8mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094537
CAS číslo: 55621-21-1
UN: 3261
ADR: 8,III