Tisk…
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC8847-5G PC8847-100G PC8847-25G
APOSPC8847-5GEA 622 CZK
APOSPC8847-5G APOSPC8847-100G APOSPC8847-25G
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 97%
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₄FNO
Bod tání: 80…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863558
CAS číslo: 218301-22-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III