Tisk…

5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC8790-25G PC8790-5G PC8790-100G
APOSPC8790-25GEA 6090 CZK
APOSPC8790-25G APOSPC8790-5G APOSPC8790-100G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Bod varu: 168…169 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083534
CAS číslo: 216144-70-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR