Tisk…

4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl alcohol 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC8553-1G PC8553-250MG
APOSPC8553-1GEA 9760 CZK
APOSPC8553-1G APOSPC8553-250MG
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl alcohol 97%
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl alcohol
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO
Bod tání: 123…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09817477
CAS číslo: 613239-75-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR