Tisk…

1-Chloro-6-iodoperfluorohexane 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC8092-1G
APOSPC8092-1GEA 7940 CZK
APOSPC8092-1G
1-Chloro-6-iodoperfluorohexane 98%
1-Chloro-6-iodoperfluorohexane
Vzorec: C₆ClF₁₂I
Bod varu: 68 °C/48mmHg
Hustota: >1,4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320787
CAS číslo: 16486-97-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR