Tisk…

Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC8026-5G PC8026-1G PC8026-25G
APOSPC8026-5GEA 4960 CZK
APOSPC8026-5G APOSPC8026-1G APOSPC8026-25G
Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate 98%
Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Vzorec: C₁₅H₃F₁₈O₆Y
Bod tání: 166…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064764
CAS číslo: 18911-76-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR