Tisk…

1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 99+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7869-1G PC7869-5G PC7869-10G
APOSPC7869-1GEA 622 CZK
APOSPC7869-1G APOSPC7869-5G APOSPC7869-10G
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 99+%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Vzorec: C₁₀H₈F₆O
Bod tání: 70…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632521
CAS číslo: 368-63-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR