Tisk…

2-Fluoro-4-methylbenzotrifluoride

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7841-25G PC7841-5G PC7841-1G
APOSPC7841-25GEA 0 CZK
APOSPC7841-25G APOSPC7841-5G APOSPC7841-1G
2-Fluoro-4-methylbenzotrifluoride
2-Fluoro-4-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₄
Bod varu: 146 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368763
CAS číslo: 158364-83-1
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR