Tisk…

7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7767-25G PC7767-5G
APOSPC7767-25GEA 8300 CZK
APOSPC7767-25G APOSPC7767-5G
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO
Bod tání: 266…269 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006779
CAS číslo: 322-97-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR