Tisk…

3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 3-Hydrazinobenzotrifluoride

PC7716M-25G PC7716M-5G
APOSPC7716M-25GEA 15510 CZK
APOSPC7716M-25G APOSPC7716M-5G
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Vzorec: C₇H₇F₃N₂
MW: 176.14
Bod varu: 140 °C/30mmHg
Hustota: 1.348 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00025093
CAS číslo: 368-78-5
EINECS: 206-713-5

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR