Tisk…

4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7692-5G PC7692-1G PC7692-25G
APOSPC7692-5GEA 705 CZK
APOSPC7692-5G APOSPC7692-1G APOSPC7692-25G
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Bod tání: 146…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082626
CAS číslo: 158063-66-2

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR