Tisk…

α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC7610-100G PC7610-25G
APOSPC7610-100GEA 2320 CZK
APOSPC7610-100G APOSPC7610-25G
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride 97%
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Bod varu: 188…190 °C
Bod tání: –3 °C
Hustota: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000694
CAS číslo: 329-15-7
EINECS: 206-342-9
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR