Tisk…
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7521-1G PC7521-5G PC7521-10G
APOSPC7521-1GEA 8270 CZK
APOSPC7521-1G APOSPC7521-5G APOSPC7521-10G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃O₂S
Bod tání: 121…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16606069
CAS číslo: 934557-65-0
UN: 3261
ADR: 8,III