Tisk…

α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7499-100G PC7499-25G PC7499-500G
APOSPC7499-100GEA 910 CZK
APOSPC7499-100G APOSPC7499-25G APOSPC7499-500G
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 98%
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O
Bod varu: 70…71 °C/16mmHg
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003337
CAS číslo: 447-61-0
EINECS: 207-185-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR