Tisk…

4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC7439T-25G PC7439T-5G PC7439T-100G
APOSPC7439T-25GEA 3060 CZK
APOSPC7439T-25G APOSPC7439T-5G APOSPC7439T-100G
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₄F₃NOS
Bod varu: 215…218 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042412
CAS číslo: 64285-95-6
UN: 1760
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR