Tisk…

3-(Trifluoromethoxy)phenol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: α,α,α-Trifluoro-3-hydroxyanisole

PC7439L-100G PC7439L-25G PC7439L-5G
APOSPC7439L-100GEA 3870 CZK
APOSPC7439L-100G APOSPC7439L-25G APOSPC7439L-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₅F₃O₂
MW: 178.11
Bod varu: 69…70 °C/12mmHg
Hustota: 1.37
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040987
CAS číslo: 827-99-6

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR