Tisk…

3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7434F-25G PC7434F-5G PC7434F-100G
APOSPC7434F-25GEA 1490 CZK
APOSPC7434F-25G APOSPC7434F-5G APOSPC7434F-100G
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
Bod varu: 83…86 °C/24mmHg
Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042406
CAS číslo: 52771-21-8

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR