Tisk…

4-(Trifluoromethoxy)anisole 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7434C-100G PC7434C-25G PC7434C-5G
APOSPC7434C-100GEA 3020 CZK
APOSPC7434C-100G APOSPC7434C-25G APOSPC7434C-5G
4-(Trifluoromethoxy)anisole 98%
4-(Trifluoromethoxy)anisole
Vzorec: C₈H₇F₃O₂
Bod varu: 163…165 °C
Hustota: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216942
CAS číslo: 710-18-9
EINECS: 615-239-1
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR