Tisk…
2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)propane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7408-1G
APOSPC7408-1GEA 3150 CZK
APOSPC7408-1G
2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)propane 98%
2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)propane
Vzorec: C₉H₁₀BrFO
Bod varu: 243 °C (760 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070761
CAS číslo: 202865-79-0