Tisk…
1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7397-1G PC7397-25G PC7397-5G
APOSPC7397-1GEA 2900 CZK
APOSPC7397-1G APOSPC7397-25G APOSPC7397-5G
1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane 97%
1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane
Vzorec: C₁₆H₈F₁₀
Bod tání: 82…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631640
CAS číslo: 287172-67-2