Tisk…

6-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7326-250MG PC7326-1G
APOSPC7326-250MGEA 622 CZK
APOSPC7326-250MG APOSPC7326-1G
6-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄BrClF₃N
MW: 310.51 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153073
CAS číslo: 1701-28-6

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR