Tisk…

6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7276-1G PC7276-25G PC7276-5G
APOSPC7276-1GEA 1870 CZK
APOSPC7276-1G APOSPC7276-25G APOSPC7276-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₇BBrFO₂
Bod tání: 136…139 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09258741
CAS číslo: 957061-15-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR