Tisk…

2,3,4-Trifluorobenzamide 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7265T-1G PC7265T-25G PC7265T-5G
APOSPC7265T-1GEA 622 CZK
APOSPC7265T-1G APOSPC7265T-25G APOSPC7265T-5G
2,3,4-Trifluorobenzamide 97%
2,3,4-Trifluorobenzamide
Vzorec: C₇H₄F₃NO
Bod tání: 127…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061265
CAS číslo: 207919-09-3

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR