Tisk…
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7027-1G PC7027-5G PC7027-25G
APOSPC7027-1GEA 787 CZK
APOSPC7027-1G APOSPC7027-5G APOSPC7027-25G
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrF₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777161
CAS číslo: 847502-81-2