Tisk…
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6888-5G PC6888-25G
APOSPC6888-5GEA 1990 CZK
APOSPC6888-5G APOSPC6888-25G
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₄ClFN₂O
Bod tání: 37…39 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07440062
CAS číslo: 37554-70-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III