Tisk…

ω,ω-Difluoroacetophenone 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC6686-1G PC6686-5G
APOSPC6686-1GEA 2030 CZK
APOSPC6686-1G APOSPC6686-5G
ω,ω-Difluoroacetophenone 95%
ω,ω-Difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆F₂O
Bod varu: 63…65 °C/11mmHg
Bod tání: 9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06246879
CAS číslo: 395-01-7
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR