Tisk…

1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC6642-1G PC6642-5G
APOSPC6642-1GEA 3580 CZK
APOSPC6642-1G APOSPC6642-5G
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Vzorec: C₉H₁₁FO
Bod varu: 116 °C (17 mm Hg)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021912
CAS číslo: 701-47-3

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR