Tisk…

1,1,1-Trifluoro-6-methyl-2,4-heptanedione

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC6237-1G
APOSPC6237-1GEA 1700 CZK
APOSPC6237-1G
1,1,1-Trifluoro-6-methyl-2,4-heptanedione
1,1,1-Trifluoro-6-methyl-2,4-heptanedione
Vzorec: C₈H₁₁F₃O₂
Bod varu: 78 °C/64mmHg
Hustota: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045107
CAS číslo: 461-92-7
EINECS: 207-319-6
UN: 1224
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR