Tisk…

Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, technická kvalita

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC6220H-100G PC6220H-1G PC6220H-25G
APOSPC6220H-100GEA 6250 CZK
APOSPC6220H-100G APOSPC6220H-1G APOSPC6220H-25G
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, technická kvalita
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane
Vzorec: C₉F₁₈
Bod varu: 124…128 °C
Bod tání: –68 °C
Hustota: 1,888 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066614
CAS číslo: 374-76-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR