Tisk…

1-Bromoperfluorooctane 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC6167-100G PC6167-25G PC6167-5G
APOSPC6167-100GEA 5590 CZK
APOSPC6167-100G APOSPC6167-25G APOSPC6167-5G
1-Bromoperfluorooctane 98%
1-Bromoperfluorooctane
Vzorec: BrF₂C(CF₂)₆CF₃
Bod varu: 141…143 °C
Bod tání: 6 °C
Hustota: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042082
CAS číslo: 423-55-2
EINECS: 207-028-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR