Tisk…

2-[(2-Fluorophenyl)amino]aniline 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC6058-1G PC6058-25G PC6058-5G
APOSPC6058-1GEA 662 CZK
APOSPC6058-1G APOSPC6058-25G APOSPC6058-5G
2-[(2-Fluorophenyl)amino]aniline 98%
2-[(2-Fluorophenyl)amino]aniline
Vzorec: C₁₂H₁₁FN₂
Bod tání: 73…75 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10567164
CAS číslo: 28898-03-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR