Tisk…

1H,1H,2H,2H-Heneicosafluoro-1-dodecanol 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC5996-250MG PC5996-1G
APOSPC5996-250MGEA 1040 CZK
APOSPC5996-250MG APOSPC5996-1G
1H,1H,2H,2H-Heneicosafluoro-1-dodecanol 97%
1H,1H,2H,2H-Heneicosafluoro-1-dodecanol
Vzorec: C₁₂H₅F₂₁O
Bod varu: 145 °C/10mmHg
Bod tání: 92…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039545
CAS číslo: 865-86-1
EINECS: 212-748-7
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR