Tisk…
Diphenyl(4-methylphenyl)sulphonium triflate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5762-1G
APOSPC5762-1GEA 0 CZK
APOSPC5762-1G
Diphenyl(4-methylphenyl)sulphonium triflate
Diphenyl(4-methylphenyl)sulphonium triflate
Photoinitiator/Photoacid Generator
Vzorec: C₁₉H₁₇S·CF₃O₃S
MW: 426.472 g/mol
Bod tání: 101…102 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02683564
CAS číslo: 81416-37-7
UN: 3261
ADR: 8 III