Tisk…

Methyl-3-fluorobenzoate 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC5734-100G PC5734-25G
APOSPC5734-100GEA 1410 CZK
APOSPC5734-100G APOSPC5734-25G
Methyl-3-fluorobenzoate 97%
Methyl-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₇FO₂
Bod varu: 197 °C
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094302
CAS číslo: 455-68-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR