Tisk…

4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC57296-250MG PC57296-1G PC57296-5G
APOSPC57296-250MGEA 3540 CZK
APOSPC57296-250MG APOSPC57296-1G APOSPC57296-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃BrF₄O₂
MDL Number: MFCD33404165
CAS číslo: 2091679-19-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR