Tisk…

3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC56096-1G PC56096-250MG
APOSPC56096-1GEA 15510 CZK
APOSPC56096-1G APOSPC56096-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25460318
CAS číslo: 1301739-14-9

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR