Tisk…

2-Bromo-4-chloro-5-fluoroiodobenzene ≥95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC56008-250MG PC56008-1G PC56008-5G
APOSPC56008-250MGEA 1580 CZK
APOSPC56008-250MG APOSPC56008-1G APOSPC56008-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroiodobenzene ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroiodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFI
MDL Number: MFCD12026232
CAS číslo: 1067882-65-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR