Tisk…

1H,1H,2H-Perfluoro-1-butene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC5564-5G PC5564-25G
APOSPC5564-5GEA 9760 CZK
APOSPC5564-5G APOSPC5564-25G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-butene 97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-butene
Vzorec: C₄H₃F₅
MW: 146.06
Bod varu: 44350 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 374-27-6
UN: 3161
ADR: 2.1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR