Tisk…

(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC5539-100G PC5539-25G PC5539-5G PC5539-1G
APOSPC5539-100GEA 0 CZK
APOSPC5539-100G APOSPC5539-25G APOSPC5539-5G APOSPC5539-1G
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane 98%
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxanonane
Vzorec: C₆BrF₁₃O₃
Bod varu: 100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094295
CAS číslo: 330562-45-3

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR