Tisk…
4-Amino-2-fluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5495-25G
APOSPC5495-25GEA 6780 CZK
APOSPC5495-25G
4-Amino-2-fluoropyridine 98%
4-Amino-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₅FN₂
MW: 112.11
Bod tání: 83…88 °C
Hustota: 3.87 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03095284
CAS číslo: 18614-51-2