Tisk…
4-(4,4,4-Trifluorobutoxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC540089-1G
APOSPC540089-1GEA 32010 CZK
APOSPC540089-1G
4-(4,4,4-Trifluorobutoxy)benzoic acid
4-(4,4,4-Trifluorobutoxy)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25710955
CAS číslo: 921623-31-6